This item is supplied as a Lyophilized Powder. This information is listed in the product specification sheet. Please see the link below to review:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/167/557/V7000-BULK________SIGMA____.pdf
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 52,50 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 162,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 290,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
232-564-0
NACRES:
NA.77
52,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Snake venom from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake) has been used:
- in phosphodiesterase 3 (PDE3) and phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibition assay[1]
- in the reaction mixture for PDE3B assay
- in PDE assay
- to convert all nucleoside- 5′-monophosphate to guanosine and inorganic phosphate
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Hi, does this come as a powder?
1 risposta-
Utile?
-
-
Does this item come in a liquid form? What should I resuspend it in? Elaine
1 risposta-
A similar product, A9378, is listed under the same EC number (232-564-0) and is provided as an aqueous suspension at 5mg/mL.
This would indicate V7000 can be dissolved in water as well at this concentration.Utile?
-