203980
α-Bungarotoxin
from Bungarus multicinctus, No contaminants by IEF, lyophilized solid, irreversible binder to motor end-plate acetylcholine receptor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
α-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
α-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus, Blocks neuromuscular transmission by irreversible binding to motor end-plate acetylcholine receptor (Kd = 1 pM to 1 nM) but does not depress acetylcholine release from motor nerve endings.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 1488
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
PBS: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Motor end-plate acetylcholine receptor
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Zhang, Z.W., et al. 1994. Neuron 12, 167.
Bambrick, L.L., and Gordon, T. 1992. J. Physiol.449, 479.
Lin, S.R., and Chang, C.C. 1992. Biochim. Biophys. Acta1159, 255.
Motomura, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.143, 139.
Sorenson, E.M., and Chiappinelli, V.A. 1992. J. Comp. Neurol.323, 1.
Ruan, K.H., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6156.
WGK 3