Vai a
E0504
Ecarin from Echis carinatus venom
prothrombin activator
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
668,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Biological source:
Echis carinatus venom
668,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Echis carinatus venom
Quality Segment
packaging
vial of 45-55 units
storage temp.
−20°C
Application
Ecarin activity is the principal behind the Ecarin Clotting Time (ECT) assay, which is used to assess antithrombotic effect and thrombin inhibition.
Ecarin from Echis carinatus venom is the primary reagent in the ecarin clotting time (ECT) test, which is used to monitor anticoagulation and thrombin inhibition. It has been used in studies to test the effectiveness of medications for the treatment of venous and arterial thromboembolism.
Biochem/physiol Actions
Prothrombin activator
Other Notes
One unit will activate prothrombin to produce one unit of amidolytic activity at pH 8.4 at 37 °C. One amidolytic unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-p-tosyl-Gly-Pro-Arg-p-nitroanilide per min at pH 8.4 at 37 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1289M2272M7391
Apamin from bee venom, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A1289
Apamin
description
prothrombin activator
description
from bee venom, ≥95% (HPLC)
description
≥85% (HPLC)
description
≥65% (HPLC)
biological source
Echis carinatus venom
biological source
bee venom
biological source
animal (Apis mellifera)
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of 45-55 units
packaging
-
packaging
-
packaging
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)