Documenti fondamentali
T9525
Sigma-Aldrich
Tampone Tris-borato-EDTA
working solution
Sinonimo/i:
Tampone TBE
Scegli un formato
1 GAL
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 GAL
112,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105319
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
0.2 μm filtered
Livello qualitativo
Stato
working solution
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
DNase, RNase, Protease, none detected
Compatibilità
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il tampone di migrazione TBE è il tampone più usato nell′elettroforesi su gel di poliacrilammide per DNA ed RNA. Il TBE si usa con gel non denaturanti e denaturanti (urea 7 M). È usato abitualmente anche per il gel di sequenziamento automatizzato del DNA. Il TBE può essere usato anche per il gel di agarosio ma è sconsigliato con i gel preparatori per il recupero degli acidi nucleici.
La diluizione dei concentrati madre di TBE fino a un tampone di migrazione TBE 1x dà luogo a un tampone che contiene 89 mM di Tris-borato e 2 mM di EDTA, a pH 8,3. Le scorte 5x o 10x si possono anche aggiungere a una soluzione madre di acrilammide/bis-acrilammide per realizzare il gel PAGE. Per ottenere la massima risoluzione si consiglia l′applicazione di tensioni inferiori a 5 V/cm (distanza tra gli elettrodi dell′unità).
Confezionamento
Supplied in dispenser with a spigot.
Altre note
89 mM Tris borate, pH approx. 8.3, containing 2 mM EDTA.
Nota sulla preparazione
Preparato con base Trizma Biotechnology Performance Certified (con certificazione della prestazione biotecnologica) (codice prodotto T6066) e acido borico (codice prodotto B6768) ed EDTA sale disodico (codice prodotto E5134) come reagenti per biologia molecolare.
Solution prepared with 18 megohm water
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Seung-min Park et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15549-15554 (2009-09-01)
Nanofluidics represents a promising solution to problems in fields ranging from biomolecular analysis to optical property tuning. Recently a number of simple nanofluidic fabrication techniques have been introduced that exploit the deformability of elastomeric materials like polydimethylsiloxane (PDMS). These techniques
Protocolli
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.