574795
TBE Buffer, 10X, Molecular Biology Grade
A 10X concentrate that can be diluted to a 1X solution containing 89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA, pH ~8.3.
Sinonimo/i:
Tris-Borate-EDTA Buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Attività estranea
DNase, RNase, protease, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1