Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 pkg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 98,90 € 74,17 € |
Informazioni su questo articolo
74,17 €
Prezzo di listino98,90 €Risparmia il 25%product line
pHast Pack™
form
powder
pH
8.3
suitability
suitable for gel electrophoresis
foreign activity
DNAse, none detected, Nickase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
La diluizione dei concentrati madre di TBE fino a un tampone di migrazione TBE 1x dà luogo a un tampone che contiene 89 mM di Tris-borato e 2 mM di EDTA, a pH 8,3. Le scorte 5x o 10x si possono anche aggiungere a una soluzione madre di acrilammide/bis-acrilammide per realizzare il gel PAGE. Per ottenere la massima risoluzione si consiglia l′applicazione di tensioni inferiori a 5 V/cm (distanza tra gli elettrodi dell′unità).
- DNA agarose gel electrophoresis (fragment <1500 bp)
- Native and non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis (fragment <1500 bp)
- Denaturing gradient gel electrophoresis
- Northern and Southern blotting
- DNA automated sequencing gel
- Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) (applied voltages of less than 5 V/cm are recommended for maximum resolution)
Features and Benefits
- Ready-to-use buffer
- No measuring and pH adjusting needed
- Save time and minimize effort
- Minimize chemical exposure to toxic chemicals
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pH 8.3, pHast Pack™, powder | description BioReagent, Molecular Biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis | description 5× concentrate, powder blend | description BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate |
| product line pHast Pack™ | product line BioReagent | product line - | product line BioReagent |
| form powder | form powder blend | form powder blend | form solution |
| pH 8.3 | pH 8.1-8.5 (5 ×) | pH 8.1-8.5 (25 °C, 5 ×) | pH - |
| foreign activity DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected, Nickase, none detected | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
| suitability suitable for gel electrophoresis | suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability suitable for electrophoresis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone Tris-borato-EDTA
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10043-35-3
10043-35-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?