GE27-0846-01
Thrombin Protease
Cytiva 27-0846-01
Sinonimo/i:
Proteolytic Enzyme, Thrombin Activity, Thrombin Enzyme
Scegli un formato
169,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
169,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 500 units
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-0846-01
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Thrombin is a protease used to digest fusion proteins prepared from pGEX vectors (see pGEX Vectors (GST Gene Fusion System)) containing the recognition sequence for thrombin (pGEX-1lT, pGEX-2T, pGEX-2TK, pGEX-4T-1, pGEX-4T-2, and pGEX-4T-3).
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Enables the site-specific cleavage of fusion proteins containing an accessible thrombin recognition sequence
- Purified from bovine plasma; functionally free of other clotting factors, plasminogen, and plasmin
- Can be used either following affinity purification or while fusion proteins are bound to Glutathione Sepharose™ 4B, Glutathione Sepharose™ High Performance, or Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
Protocolli
This page describes the characteristics of pGEX expression vectors used with Cytiva products.
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.