T9060
BlueView™ Nucleic Acid Stain
in 10× TBE buffer, powder blend
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Forma fisica
powder blend
Sensibilità della rivelazione
<250 ng/band
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Ricostituzione
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges