Documenti fondamentali
T8948
Sigma-Aldrich
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride, TFMPP hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13F3N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Il prodotto T8948 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
99%
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
239-241 °C (lit.)
Solubilità
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Stringa SMILE
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
DGNLGWJZZZOYPT-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride is soluble in methanol:glacial acetic acid (1:1) at 25 mg/ml.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anne Zwartsen et al.
Neurotoxicology, 66, 87-97 (2018-03-25)
While the prevalence and the use of new psychoactive substances (NPS) is steadily increasing, data on pharmacological, toxicological and clinical effects is limited. Considering the large number of NPS available, there is a clear need for efficient in vitro screening
Ushtana Antia et al.
Journal of forensic sciences, 55(5), 1311-1318 (2010-06-11)
An LC-MS method was developed for benzylpiperazine (BZP) and trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP), constituents of "party pills" or "legal herbal highs," and their metabolites in human blood plasma. Compounds were resolved using a mixture of ammonium formate (pH 4.5, 0.01 M) and