Vai a
E6888
Enalapril maleate salt
≥98.0% (HPLC), ACE inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(S)-N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-Ala-Pro maleate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,70 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
211,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
718,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28N2O5 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
278-375-7
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
74,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Enalapril maleate salt, powder, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI key
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
General description
Enalapril is an angiotensin-converting enzyme inhibitor. It is used to treat heart failure and high blood pressure.
Application
Enalapril maleate salt has been used:
  • to reduce albumin excretion rate (AER) and glomerular lesions
  • to examine the effects of enalapril pre-treatment on myocardial injury
  • to investigate its efficacious doses and schedules for mitigation of radiation lung injury[1]
Biochem/physiol Actions
A long-acting angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
16616BP741E0109000
Enalapril maleate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP741
Enalapril maleate
Enalapril maleate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E0109000
Enalapril maleate
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enalapril maleate salt
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)