T6069
Thio-TEPA
Sinonimo/i:
N,N′,N″-Triethylenethiophosphoramide, Thio-Tep, Thiofozil, Thiotef, Tio-tef, Tiofosfamid, Tiofosyl, Tiofozil, Tris(aziridinyl)phosphine sulfide
Scegli un formato
254,15 €
Prezzo di listino299,00 €Risparmia il 15%Scegli un formato
About This Item
254,15 €
Prezzo di listino299,00 €Risparmia il 15%Prodotti consigliati
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Colore
white
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
InChI
1S/C6H12N3PS/c11-10(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)