Vai a
S0758
Sulfaphenazole
≥98%, CYP2C9 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
413,00 €
5 x 1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.340,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
208-384-3
MDL number:
413,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sulfaphenazole, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
InChI key
QWCJHSGMANYXCW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Sulfaphenazole has been used as a positive control to inhibit cytochrome P450 2C9 (cyp2c9) to quantify Rhodiola rosea inhibition. It has also been used as cytochrome P450 2C9 (cyp2c9) inhibitor in endothelial cells and microsomal preparations.
Biochem/physiol Actions
Antibacterial. Specific inhibitor of CYP2C9. Blocks pro-inflammatory and atherogenic effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9. Specific inhibitor of CYP2C9. Blocks pro-inflammatory and atherogenic effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9. Inhibits bradykinin-induced tPA release.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1061SML1060SML1693
Sulfaphenazole ≥98%
Sigma-Aldrich
S0758
Sulfaphenazole
PF-04856264 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1061
PF-04856264
Celecoxib-NBD ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1060
Celecoxib-NBD
Pz-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1693
Pz-1
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Gene Information
human ... CYP2C18(1562), CYP2C19(1557), CYP2C9(1559)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaphenazole
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)