T5395
TAPSO sodium salt
Sinonimo/i:
3-(N-tris[Hydroxymethyl]methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% H2SO4 basis (titration)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or crystals
Intervallo di pH utile
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
Solubilità
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
[Na+].OCC(CO)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO7S.Na/c9-3-7(4-10,5-11)8-1-6(12)2-16(13,14)15;/h6,8-12H,1-5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
XRADYQRMWVBZEH-UHFFFAOYSA-M
WGK 3