T2700
TWEEN® 20
meets EP testing specifications
Sinonimo/i:
Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets EP testing specifications
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
PM
~1228
Composizione
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.059 mM
Temp. transizione
cloud point 76 °C
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves