Documenti fondamentali
8.22184
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
for synthesis
Sinonimo/i:
Montanox 20, Polisorbato 20, Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
Scegli un formato
50 ML
29,60 €
500 ML
43,10 €
1 L
70,20 €
2.5 L
126,00 €
29,60 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
29,60 €
500 ML
43,10 €
1 L
70,20 €
2.5 L
126,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
500-018-3
NACRES:
NA.22
29,60 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
38900 mg/kg LD50, oral (Rat)
PM
~1228
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 275 °C
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il Tween®-20 è un tensioattivo non ionico a base di polisorbato. Si compone di tre porzioni molecolari:
  • catene alifatiche esteree che ostacolano le interazioni aspecifiche delle biomolecole
  • una catena alifatica che può essere adsorbita su una superficie idrofobica mediante legami non covalenti
  • gruppi terminali idrossilici idrofili, che possono essere modificati per via chimica in vista di possibili applicazioni.[1]
Applicazioni
Detergente non ionico
Il Tween®-20 può essere impiegato come agente strutturante nella preparazione di film di ossidi mesoporosi per la sua capacità di favorire proprietà di tessitura dei film quali cristallinità controllabile, morfologia del film, struttura su misura dei pori, area superficiale BET elevata e spessore del film controllato.[1][2] È altresì impiegato nella sintesi di compositi AuNP/TWEEN/GO, nei quali il Tween®-20 agisce come agente riducente ed immobilizzante per le nanoparticelle di oro (AuNP) oltre che come agente stabilizzante per l′ossido di grafene (GO).[3]
Il Tween®-20, inoltre, trova impiego come agente emulsionante, solubilizzante e bagnante in una varietà di formulazioni liquide.[4][5][6]
Risultati analitici
Densità (d 20  °C/4  °C): 1,095-1,105
Valore di ossidrile: 96-108
Valore di saponificazione: 40-50
Identità (IR): test superato
A causa del suo intervallo di fusione specifico, il prodotto può presentarsi in forma solida, liquida, fusa solidificata o fusa sovraraffreddata.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf