58980C
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40x
frozen liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
BME Vitamins 100x solution
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Forma fisica
frozen liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
faint yellow to dark yellow
pH
3.5-6.5
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to culture Spironucleus salmonicida
- to culture Giardia intestinalis
- to culture Entamoeba histolytica trophozoites
Note legali
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C