T2293
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3114
capacity 30 mL, pack of 2 ea
Sinonimo/i:
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
Scegli un formato
154,85 €
Prezzo di listino163,00 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
154,85 €
Prezzo di listino163,00 €Risparmia il 5%Prodotti consigliati
Materiali
FEP
Tefzel® closure
round bottom
screw top cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 50,000 × g with sealing cap assembly
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 3114-0030
Capacità
30 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Capable of withstanding temperatures ranging from -100°C to +150°C (-148°F to +302°F).
- Leakproof closures prevent material loss under normal use for most spins <10,000 × g.
- When used with Nalgene sealing cap assemblies, the 30mL tubes can handle centrifugal forces up to 50,000 x g.
- Autoclavable, biohazard-safe, and leakproof when utilized with the provided Nalgene closure or PTFE FEP.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)