Vai a
Z720410
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3137 with sealing cap
nominal capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Nalgene centrifuge tube, plastic centrifuge tube, Nalgene 3137-0050, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
329,00 €
50 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1650,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
cap (sealing cap), polysulfone , round bottom tube, transparent tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 10, case of 50
Feature:
RCF 50,000 × g
329,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cap (sealing cap), polysulfone , round bottom tube, transparent tube
sterility
non-sterile
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10, case of 50
manufacturer/tradename
Nalgene 3137-0050
nominal capacity
50 mL
General description
Easily view contents using strong, transparent Nalgene® Oak Ridge polysulfone centrifuge tubes, featuring an enhanced resistance to acids and bases. Equipped with sealing cap for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Features and Benefits
  • Round bottoms fit high speed rotors.
  • Transparent, with straw-colored cast.
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges.
  • Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper performance.
  • Autoclavable/Leakproof† when used with supplied Nalgene closure.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T3418T2918Z720399
description
nominal capacity 50 mL
description
nominal capacity 50 mL
description
nominal capacity 50 mL
description
nominal capacity 50 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Nalgene 3137-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3139-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 3115-0050
material
polysulfone , cap (sealing cap), transparent tube, round bottom tube
material
round bottom tube, transparent polycarbonate , cap (PP sealing cap)
material
cap (Sealing cap), polypropylene , polypropylene copolymer
material
polysulfone , transparent tube, round bottom tube, screw top cap (Linerless)
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 100,605 × g
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10, case of 50
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10, case of 100
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
50 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)