Documenti fondamentali
Z514896
Kimax® high strength centrifuge tube
Kimax® high strength centrifuge tube
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
screw-thread w/ cap, capacity 15 mL
Sinonimo/i:
45600-15
Scegli un formato
6 EA
302,00 €
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
302,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass Type 1
screw top cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 13,100 × g
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble®
D.E. × lungh.
18 mm × 102 mm
Capacità
15 mL
Raccordi
thread for 20-400
Descrizione generale
Tubes have been chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength than standard borosilicate centrifuge tubes. These tubes can be centrifuged up to 13,100 RCF when used with an accessory rubber adapter sleeve in a 50 mL rotor cavity. They can withstand temperatures up to 300°C. Always discard the rubber adapter if a tube has broken in it.
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    High strength glass centrifuge tube
    Works well with the rubber adapter, used at ~11k rcf.
    Traduci con Google