Documenti fondamentali
T4418
Nalgene® centrifuge tubes, Round Style 3117
nominal capacity 38 mL
Sinonimo/i:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
Scegli un formato
10 EA
84,00 €
84,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
84,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
84,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polycarbonate
unlipped
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 50,000 × g
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 3117-0380
Capacità nominale
38 mL
Descrizione generale
These high-speed polycarbonate tubes withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • Designed with round bottoms to fit high-speed rotors
  • Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • Lip allows easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice - may also be used as test tubes
  • Longer-lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
  • Autoclavable/Transparent
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)