Vai a
NP10
TERGITOL
Type NP-10
Sinonimo/i:
Mono(p-nonylphenyl)ether, Polyethylene glycol mono(branched p-nonylphenyl) ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,80 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
138,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
51,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
Quality Segment
type
Type NP-10
mol wt
682 g/mol
CMC
55 ppm
transition temp
cloud point 63 °C
HLB
13.2
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tergitol is a nonionic surfactant. [1]
Application
Tergitol has been used in a study to assess the structural characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles. [2] It has also been used in a study to investigate the detection of Salmonella enterica serotype enteritidis in naturally contaminated environmental samples from integrated poultry houses. [3]
Other Notes
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NP915S715S9
TERGITOL™ Type NP-10
Sigma-Aldrich
NP10
TERGITOL
TERGITOL™ Type NP-9
Sigma-Aldrich
NP9
TERGITOL
TERGITOL™ Type 15-S-7
Sigma-Aldrich
15S7
TERGITOL
TERGITOL™ Type 15-S-9
Sigma-Aldrich
15S9
TERGITOL
mol wt
682 g/mol
mol wt
616 g/mol
mol wt
508 g/mol
mol wt
596 g/mol
HLB
13.2
HLB
12.9
HLB
12.1
HLB
13.3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
CMC
55 ppm
CMC
60 ppm
CMC
38 ppm
CMC
52 ppm
type
Type NP-10
type
Type NP-9
type
Type 15-S-7
type
Type 15-S-9
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
476.6 °F - closed cup
flash_point_c
247 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. I need to clean semiconductor wafers made of Silicon, Silicon Nitride, Lithium Niobate, and Lithium Niobate on Insulator. What volume of Tergitol NP-10 should I mix with 100 mL of deionized water? I understand that it should be mixed with water.
    1 risposta
    1. There is no available protocol for using this product to clean semiconductor wafers. The typical concentration for nonionic surfactants in semiconductor cleaning applications is between 30 and 100 ppm (parts per million), although specific processes and recipes may vary.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.