T0256
Trypsin inhibitor from bovine pancreas
Type I-P, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinonimo/i:
BPTI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Tipo
Type I-P
Stato
essentially salt-free, lyophilized powder
PM
~6500 Da (single-chain 58-amino acid peptide)
Purificato mediante
crystallization
tecniche
inhibition assay: suitable
Solubilità
water: 10 g/L
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.