A6106
Aprotinin
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, powder, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for inhibition assay
Sinonimo/i:
BPTI, Inibitore della tripsina di pancreas bovino, Inibitore di tripsina (basico), Trasilolo
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Aprotinina, BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
Origine biologica
bovine lung
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
powder
Attività specifica
3-8 TIU/mg solid
PM
~6,500
tecniche
inhibition assay: suitable
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
cow ... PTI(404172)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocolli
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.