Documenti fondamentali
SRP8023
Sigma-Aldrich
PARG human
recombinant, expressed in Sf21 cells, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FNDC5 (cleaved), Poly(ADP-ribose) glycohydrolase
Scegli un formato
2 μG
181,00 €
181,00 €
Prezzo di listino362,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 μG
181,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
181,00 €
Prezzo di listino362,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in Sf21 cells
Tag
His tagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
~110 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 2 μg
Concentrazione
≥0.2 mg/mL
tecniche
cell based assay: suitable
Colore
clear
Solubilità
water: soluble
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PARG(8505)
Descrizione generale
Research area: Cell signaling
Applicazioni
PARG human has been used in the digestion of sciatic nerve sections[1], in co-immunoprecipitation[2], in in vitro glycohydrolase activity assay[3]
Azioni biochim/fisiol
Poly(ADP-ribose) glycohydrolase(PARG) hydrolyzes poly(ADP-ribose) at glycosidic(1′′-2′′) linkage of ribose-ribose bond to produce free ADP-ribose. It is an endo- and exo-glycosidase. PARG plays arole in DNA repair and replication. Inhibited or depleted PARG in cells aremore prone to DNA-damaging agents. PARG also averts the accumulation of PAR inthe cytoplasm and parthanatos, a caspase-independent PAR-mediated type of celldeath.
Stato fisico
Solution in 50 mM TRIS-HCl, pH 7.5, containing 100 mM sodium chloride, 0.2% NP-40, 50 mM imidazole and 10% glycerol.
Altre note
Human PARG is fused to a His-tag.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel Harrision et al.
Frontiers in molecular biosciences, 7, 191-191 (2020-10-03)
Poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) are a family of enzymes that catalyze the addition of poly(ADP-ribose) (PAR) subunits onto themselves and other acceptor proteins. PARPs are known to function in a large range of cellular processes including DNA repair, DNA replication, transcription
Sara C Larsen et al.
Cell reports, 24(9), 2493-2505 (2018-08-30)
ADP-ribosylation (ADPr) is a reversible posttranslational modification involved in a range of cellular processes. Here, we report system-wide identification of serine ADPr in human cells upon oxidative stress. High-resolution mass spectrometry and unrestricted data processing confirm that serine residues are
Jeannette Abplanalp et al.
Nature communications, 8(1), 2055-2055 (2017-12-14)
ADP-ribosylation is a posttranslational modification that exists in monomeric and polymeric forms. Whereas the writers (e.g. ARTD1/PARP1) and erasers (e.g. PARG, ARH3) of poly-ADP-ribosylation (PARylation) are relatively well described, the enzymes involved in mono-ADP-ribosylation (MARylation) have been less well investigated.
Sara C Buch-Larsen et al.
Cell reports, 32(12), 108176-108176 (2020-09-24)
ADP-ribosylation (ADPr) is a post-translational modification that plays pivotal roles in a wide range of cellular processes. Mass spectrometry (MS)-based analysis of ADPr under physiological conditions, without relying on genetic or chemical perturbation, has been hindered by technical limitations. Here
Xiao-Nan Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 4196-4196 (2019-09-15)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent ADP-ribosylation plays important roles in physiology and pathophysiology. It has been challenging to study this key type of enzymatic post-translational modification in particular for protein poly-ADP-ribosylation (PARylation). Here we explore chemical and chemoenzymatic synthesis of NAD+