Vai a
B4636
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-amido-4-methylcoumarin
protein C substrate, ≥98% (HPLC), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
102,85 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
409,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H52N8O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
732.82
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
102,85 €
Prezzo di listino121,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, protein C substrate
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C34H52N8O10/c1-17(2)13-23(41-33(50)52-34(5,6)7)29(47)40-24(16-43)30(48)42-27(19(4)44)31(49)39-22(9-8-12-37-32(35)36)28(46)38-20-10-11-21-18(3)14-26(45)51-25(21)15-20/h10-11,14-15,17,19,22-24,27,43-44H,8-9,12-13,16H2,1-7H3,(H,38,46)(H,39,49)(H,40,47)(H,41,50)(H,42,48)(H4,35,36,37)
InChI key
ZJNWKMRGENOMCV-UHFFFAOYSA-N
General description
A fluorogenic substrate for activated protein C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8171B9936S9761
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)