SRP3237
TRAIL from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Apo2 Ligand, TL2, TNF-related apoptosis-inducing Ligand, TNFSF10
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
40.0-60.0 ng/mL ED50
PM
20.0 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... TNFSF10(22035)
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)