GF092
TRAIL Protein, Recombinant human
Human TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand), also called APO2 Ligand, is a cytotoxic protein which activates rapid apoptosis in tumor cells, but not in normal cells.
Sinonimo/i:
Apo2 Ligand
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forma fisica
solid
PM
19.6 kDa
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TRAIL/Apo2L; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... TNFSF10(8743)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3