SRP6238
TRAIL murine
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Apo2 Ligand, TL2, TNF-related apoptosis-inducing Ligand, TNFSF10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
20 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... TRAIL(22035)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)