SRP2088
C-jun, proto oncogene human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AP-1, AP1, c-Jun
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~37.5 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
250 μg/mL
Colore
clear
colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)