Vai a
F3055
Flavopiridol
≥98% (HPLC), CDK and CDC25 phosphatase family inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(−)-2-(2-chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3s,4r)-3-hydroxy-1-methyl-4-piperidinyl]-4h-1-benzopyran-4-one, L-86-8276, NSC-649890
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
585,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20ClNO5 ·HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.30 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Flavopiridol, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: ~2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)O3)=O)C3=C([C@H]4CCN(C)C[C@H]4O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1
InChI key
LGMSNQNWOCSPIK-LWHGMNCYSA-N
Application
Flavopiridol hydrochloride hydrate has been used:
  • as a cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) inhibitor to study its effects on histone H3 methylation at lysine 36 (H3K36) and deactivation of transcription in porcine fetal fibroblasts
  • as an RNA polymerase inhibitor to study its effects on hepatic cells
  • as RNA transcription inhibitor to study its effects on euchromatin coarsening in zebrafish embryo
Biochem/physiol Actions
Flavopiridol is a semi-synthetic flavone obtained from Dysoxylum binectariferum that acts as an anti-tumor agent against several cancers. It also shows anti-cancer properties due to which it has been studied in the treatment of acute myeloid leukemia (AML).
Flavopiridol hydrochloride is a potent CDK (cyclin-dependent kinase), and a CDC25 phosphatase family inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TA9947273585F200340862
Flavopiridol ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
F3055
Flavopiridol
Flavone ≥99.0%
Sigma-Aldrich
F2003
Flavone
Flavone analytical standard
Supelco
40862
Flavone
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
description
≥99.0%
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ~2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)