Vai a
SML3499
LM10
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-3-(2-(1H-tetrazol-5-yl)vinyl)-6-fluoro-1H-indole, 6-Fluoro-3-[(1E)-2-(2H-tetrazol-5-yl)ethenyl]-1H-indole, LM 10, trans-6-Fluoro-3-(2-(1H-tetrazol-5-yl)vinyl)-1H-indole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,30 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8FN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
60,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(C=C1)C(/C=C/C3=NN=NN3)=CN2
InChI
1S/C11H8FN5/c12-8-2-3-9-7(6-13-10(9)5-8)1-4-11-14-16-17-15-11/h1-6,13H,(H,14,15,16,17)/b4-1+
InChI key
JDBSZVDIUIRSDG-DAFODLJHSA-N
Biochem/physiol Actions
LM10 is an orally available, aqueous soluble, potent, selective and non-toxic tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) inhibitor. LM10 diminishes tryptophan degradation and effectively prevents the growth of TDO-expressing P815 tumor cells by reversing immune resistance in immune competent but not in immunodeficient mice (at a dose of 4 mg/day, 1 mg/ml in water, pH 9.0). LM10 suppresses autoimmune reactions induced by mouse hepatitis virus in mice.
Orally available, potent and selective tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) inhibitor
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)