Documenti fondamentali
260960
Sigma-Aldrich
DNA-PK Inhibitor
The DNA-PK Inhibitor, also referenced under CAS 20357-25-9, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
DNA-PK Inhibitor, DMNB, 4,5- Di methoxy-2- nitro benzaldehyde, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor, DMNB, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor
Scegli un formato
10 MG
139,00 €
139,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.77
139,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
bright yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(cc(c(c1)OC)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable vanillin derivative that acts as a potent and selective inhibitor of DNA-PK (DNA-dependent protein kinase) activity (IC50 = 15 µM) and DNA-PK-mediated DSB (double strand break) DNA repair by NHEJ (non-homologous DNA-end-joining). Shown to effectively sensitize cells to killing by Cisplatin (Cat. No. 232120). Does not affect PKC or Chk2 kinase activities.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
DNA-PK activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 15 µM against DNA-PK (DNA-dependent protein kinase) activity
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Willmore, E., et al. 2004. Blood,103, 4659.
Durant, S., and Karran, P. 2003. Nucleic Acids Res.31, 5501.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3