Documenti fondamentali
SRP0624
Sigma-Aldrich
FCRN, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Brambell receptor, neonatal Fc receptor
Scegli un formato
100 μG
478,00 €
478,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
478,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
478,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
32 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FCGRT(2217)
Descrizione generale
Human complex of FcRn also known as Neonatal Fc receptor, heterodimer of FCGRT (Fc Fragment of IgG Receptor and Transporter), GenBank Accession No. NM_001136019, a.a. 24-297, with a C-terminal His-tag, MW=32 kDa and B2M, also known as beta 2 microglobulin, GenBank Accession No. NM_004048, a.a 1-119, MW=14 kDa. Individually expressed in a HEK293 expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What are the constituents of the buffer this protein is supplied in? Thanks
    1 risposta
    1. The buffer used to prepare this product is 8 mM phosphate, pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20 % glycerol.