Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
75 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 742,00 € |
Informazioni su questo articolo
742,00 €
conjugate
(Glucosaminoglycan)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥200 units/mg solid | description lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate) | description lyophilized powder (with BSA as stabilizer) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥200 units/mg protein, For Chondroitin Sulfate Analysis |
| specific activity ≥200 units/mg solid | specific activity 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate) | specific activity - | specific activity ≥200 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder (with BSA as stabilizer) | form lyophilized solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate (Glucosaminoglycan) | conjugate (Glucosaminoglycan) | conjugate (Glucosaminoglycan) | conjugate (Glucosaminoglycan) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?