AQ303F
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate
1 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Goat anti-Mouse IgG FITC
Scegli un formato
610,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
610,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
PURIFICATION: The goat-lgG was purified by affinity chromatography and absorbed to remove cross-reactivity to human immunoglobulins.
Specificità
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:200-1:500 (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Bullock & Petrusz 1982; Javois 1994)
Flow cytometery: 1 μg per 1 x 10E6 cells (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Javois 1994) FITC absorption peak is 488-492nm, its emission peak is 520nm.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2