SAE0150
Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris
recombinant, low endotoxin, aqueous solution, ≥100 U/ml, 50-250 units/mg protein, BSA free
Sinonimo/i:
Ch′ase ABC, Chondroitin ABC Lyase
Scegli un formato
440,00 €
Scegli un formato
About This Item
440,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Proteus vulgaris)
Livello qualitativo
Coniugato
(Glucosaminoglycan)
Attività specifica
50-250 units/mg protein
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Degradation of Chondroitin sulfate-containing tissue such as extracellular matrices and cartilage
- Neural regeneration research
- Eliminative degradation of all forms of Chondroitin sulfate: A, B and C
- Quantitation of glucosaminoglycans (mucopolysaccharides)
Caratteristiche e vantaggi
- Low Endotoxin
- BSA Free
- Recombinant
- Endolytic component only, does not contain exolytic enzyme.
- Compatible with chondroitin 4-sulfate, chondroitin 6-sulfate, and dermatan sulfate, and acts slowly on hyaluronate
Componenti
Definizione di unità
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Temperature optimum: 37 °C
Activator: 0.05 M acetate
Inhibitors: 1 mM Zn2+ Ni2+, Fe2+ and Cu2+
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.