T4038
Tris Acetate-EDTA buffer
DNase and RNase, none detected, BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Sinonimo/i:
TAE buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder blend
Concentrazione
8.5-10.5 ×
Impurezze
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5
Solubilità
water: 64.2 g/L, clear, colorless
Compatibilità
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.