Documenti fondamentali
SML3061
Sigma-Aldrich
BSJ-04-122
>97% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12ClN5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.74
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
>97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
BSJ-04-122 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7) that binds to Cys247 of MKK4. It potently inhibits JNK phosphorylation. BSJ-04-122 exhibits antiproliferative effects against triple-negative breast cancer cells. Also, BSJ-04-122 enhances antiproliferative activity of JNK-IN-8.
cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)