Documenti fondamentali
SML3062
Sigma-Aldrich
BSJ-04-122-R
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)propionamide
Scegli un formato
5 MG
88,40 €
25 MG
285,00 €
88,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
88,40 €
25 MG
285,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14ClN5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.76
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
88,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CNC2=NC=NC(NC3=CC=CC=C3NC(CC)=O)=C21
InChI
1S/C15H14ClN5O/c1-2-12(22)20-10-5-3-4-6-11(10)21-15-13-9(16)7-17-14(13)18-8-19-15/h3-8H,2H2,1H3,(H,20,22)(H2,17,18,19,21)
XWBFUHLMYSMDTN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
BSJ-04-122-R is a reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122. BSJ-04-122-R des not inhibit JNK phosphorylation.
reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jie Jiang et al.
Cell chemical biology, 27(12), 1553-1560 (2020-09-12)
MKK4/7 are kinases that phosphorylate JNKs and regulate the MAPK signaling pathway. Their overexpression has been associated with tumorigenesis and aggressiveness in cancers such as breast, prostate, non-small cell lung, and pediatric leukemia, making them a potential target for inhibitor