Vai a
SML3000
Ripasudil Hydrochloride
≥98% (HPLC), rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
4-Fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]isoquinoline hydrochloride, K-115 hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
108,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
436,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18FN3O2S · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.39 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ripasudil Hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c(cnc1)cccc2[S](=O)(=O)N3[C@H](CNCCC3)C
InChI
1S/C15H18FN3O2S/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
QSKQVZWVLOIIEV-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor with in vivo intraocular pressure (IOP) reducing efficacy.
Ripasudil (K-115) is a more potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor (IC50 = 51 nM/ROCK1, 19 nM/ROCK2, 2.1 μM/PKACα, 27 μM/PKC, and 0.37 μM/CaMKII?) than Y-27632 and HA-1077 (Fasudil). Ripasudil demonstrates in vivo efficacy in reducing intraocular pressure (IOP) by stimulating aqueous humour drainage through the trabecular meshwork.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2331SML1552SML0500
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)