Documenti fondamentali
SML2839
Sigma-Aldrich
SR-318
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Amino-N-(4-((3-cyclohexylpropyl)carbamoyl)benzyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, SR 318, SR318
Scegli un formato
5 MG
89,30 €
25 MG
296,00 €
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
89,30 €
25 MG
296,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H33N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.58
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C(C(NCC2=CC=C(C(NCCCC3CCCCC3)=O)C=C2)=O)C=NN1C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H33N5O2/c28-25-24(19-31-32(25)23-11-5-2-6-12-23)27(34)30-18-21-13-15-22(16-14-21)26(33)29-17-7-10-20-8-3-1-4-9-20/h2,5-6,11-16,19-20H,1,3-4,7-10,17-18,28H2,(H,29,33)(H,30,34)
HXNUFFCHRIWTRZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective p38α/β type-II inhibitor.
SR-318 is a potent and selective type-II inhibitor that targets p38α/β in an inactive DFG-out conformation with good kinome selectivity (p38α/β IC50 = 5/39 nM by radiometric kinase assay). SR-318 selectively inhibits p38α/β by cell-based NanoBRET assay (IC50 = 3.7 nM/p38α, 10 nM/p38β, 0.91 μM/ZAK, ≥3 μM/DDR1, DDR2, KIT, MYLK4, RSK4) and effectively blocks LPS-induced TNF-α release in human whole blood (IC50 = 283 nM). SR-321 is an inactive structural analog and the recommended negative control compound.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sandra Röhm et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(23), 10757-10782 (2019-11-09)
p38 mitogen-activated protein kinases are key mediators of environmental stress response and are promising targets for treatment of inflammatory diseases and cancer. Numerous efforts have led to the discovery of several potent inhibitors; however, so far no highly selective type-II