Vai a
SML2834
SGC-CAMKK2-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Cyclopentyl-4-(5-(m-tolyl)furo[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, YL-36
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
135,00 €
114,75 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
431,00 €
366,35 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
114,75 €
Prezzo di listino135,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C2=CN=C(OC=C3C4=CC(C5CCCC5)=C(C(O)=O)C=C4)C3=C2)=CC=C1
InChI
1S/C26H23NO3/c1-16-5-4-8-18(11-16)20-13-23-24(15-30-25(23)27-14-20)19-9-10-21(26(28)29)22(12-19)17-6-2-3-7-17/h4-5,8-15,17H,2-3,6-7H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
TXIYVFVMXNFNRX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases.
SGC-CAMKK2-1 (YL-36) is a potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor (CAMKK2 IC50 = 30 nM) that inhibits C4-2 cellular AMPK phosphorylation (IC50 = 1.6 μM) with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases (404-kinase panel kinome-wide Discoverx screen).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2835SML4002SML3294
SGC-CAMKK2-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2834
SGC-CAMKK2-1
SGC-CAMKK2-1N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2835
SGC-CAMKK2-1N
SGC-CAF382-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML4002
SGC-CAF382-1
SGC-CK2-1N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3294
SGC-CK2-1N
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)