Unfortunately, the solution stability of this product is not determined.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 67,80 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 126,00 € |
Informazioni su questo articolo
67,80 €
Nome del prodotto
Erlotinib hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(c3cc(ccc3)C#C)c1ncnc2c1cc(c(c2)OCCOC)OCCOC
InChI
1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H
InChI key
GTTBEUCJPZQMDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| color white to beige | color - | color white to beige | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erlotinib hydrochloride
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How long is your erlotinib hydrochloride stable as aliquots dissolved in DMSO or water at -20 degrees? And how long is it stable when added to cell culture medium at 37 degrees at 5% CO2?
1 risposta-