Vai a
SML0607
Ceranib-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-4-phenyl-2(1H)-quinolinone, 3-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-4-phenyl-2(1H)-quinolinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,90 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
88,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Ceranib-2 is a nonlipid ceramidase inhibitor that inhibits cellular ceramidase activity, decreases levels of sphingosine and sphingosine-1-phosphate (S1P), and inhibits cell proliferation.
Ceranib-2 is a nonlipid ceramidase inhibitor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)