SML2470
GYY4137 sodium, dichloromethane-free
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4-Methoxyphenyl)-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, sodium salt, GYY4137 Na salt, GYY4137 sodium salt, Na-GYY4137, Sodium 4-methoxyphenyl(morpholino)phosphinodithioate, Sodium GYY4137
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S-]P(C1=CC=C(C=C1)OC)(N2CCOCC2)=S.[Na+]
InChI
1S/C11H16NO2PS2.Na/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
ZFQXKWOUNSKHAG-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)