Vai a
SML0100
GYY4137 Dichloromethane complex
≥98% (HPLC), powder, H₂S donor
Sinonimo/i:
P-(4-Methoxyphenyl)-P-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, compound with morpholine (1:1), morpholin-4-ium 4-methoxyphenyl(morpholino) phosphinodithioate dichloromethane complex
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
83,90 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
337,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16NO2PS2 · C4H9NO · xCH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
83,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
GYY4137 Dichloromethane complex, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCl.S=P(N1CCOCC1)([S-])C2=CC=C(OC)C=C2.C3COCC[NH2+]3
InChI
1S/C11H16NO2PS2.C4H9NO.CH2Cl2/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;1-3-6-4-2-5-1;2-1-3/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);5H,1-4H2;1H2
InChI key
PKLNNEJKTAMITC-UHFFFAOYSA-N
Application
GYY4137 Dichloromethane complex has been used as a non-isothiocyanate H2S (hydrogen sulfide) donor.
Biochem/physiol Actions
GYY4137 is a small molecule releaser of H2S with vasodilator and antihypertensive activity. H2S has been found to be an important biological mediator with multiple effects on neuromodulation, hypertension, inflammation, and vascular tone. GYY4137 should prove useful in the study of the many and varied biological effects of H2S.
Small molecule releaser of H2S
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1544SML1117C9498
VPC-14228 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1544
VPC-14228
ML345 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1117
ML345
CL-82198 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C9498
CL-82198
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello we have bought GYY4137 nr kat SML0100 Dichloromethane complex is it possible to store the stock after dissolving in DMSO in the fridge or freezer for another use>
    1 risposta
    1. We have tested solubility of DMSO: ≥3 mg/mL, for the compound we would recommend preparing fresh-as-needed for best results and have not conducted solution stability studies long term.