The stability of this product in solution has not been determined. However, various sources state that Lalistat 2 can be stored in DMSO at -20°C for several months. Please note that this information has not been validated internally.
SML2053
Lalistat 2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Piperidinecarboxylic acid 4-(1-piperidinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl ester, Lalistat-2
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCCCC1)OC2=NSN=C2N3CCCCC3
InChI
PNYYVHOTXOEBEV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How should I store stock solutions of this product and for how long?
1 risposta-