O4139
Orlistat
≥98% (HPLC), solid, lipase inhibitor
Sinonimo/i:
(−)-Tetrahydrolipstatin, N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl ester, Ro-18-0647
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Orlistat, ≥98%, solid
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Colore
white
Punto di fusione
<50 °C
Solubilità
DMSO: 19 mg/mL
Ideatore
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
Informazioni sul gene
human ... LIPF(8513) , PNLIP(5406)
Descrizione generale
Applicazioni
- of fatty acid synthase in long-term estrogen-deprived (LTED) variant cell lines
- of lipase in screening lipase inhibition by raspberry extract
- in in vitro pancreatic lipase activity assay
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Protocolli
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.