Documenti fondamentali
SML1809
Sigma-Aldrich
PPTN trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[4-(4-Piperidinyl)phenyl]-7-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid trifluoroacetate salt
Scegli un formato
5 MG
165,00 €
25 MG
661,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
165,00 €
25 MG
661,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H24F3NO2 · C2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
589.52
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1=CC2=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=CC=C2C(C4=CC=C(C5CCNCC5)C=C4)=C1)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C29H24F3NO2.C2HF3O2/c30-29(31,32)25-8-5-19(6-9-25)22-7-10-26-23(15-22)16-24(28(34)35)17-27(26)21-3-1-18(2-4-21)20-11-13-33-14-12-20;3-2(4,5)1(6)7/h1-10,15-17,20,33H,11-14H2,(H,34,35);(H,6,7)
UAHMBIXBIRLMAG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PPTN is a P2Y14 receptor antagonist.
PPTN is a very potent (IC50 = 1 nM) P2Y14 receptor antagonist that does not interact with any other P2Y receptor at concentrations up to 10 μM. PPTN blocks UDP-glucose inhibition of forskolin-induced cAMP accumulation, and neutrophil chemotaxis towards UDP-glucose gradients with nM potency.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)