Vai a
M5571
Miltefosine
≥98% (perchloric acid titration)
Sinonimo/i:
Choline hexadecyl phosphate, HePC, Hexadecyl phosphocholine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
116,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
218,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H46NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.57
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
functional group
phospholipid
lipid type
phospholipids
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
InChI key
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Easy one-pot synthesis of multifunctionalized indole-pyrrole hybrids as a new class of antileishmanial agents.: This study underlines the necessity for innovative treatments amidst growing resistance to established drugs such as miltefosine which is used as a positive control reference, potentially setting a new direction for antileishmanial drug development (Ciccone et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of protein kinase C and of phosphatidylcholine synthesis. Used for the treatment of visceral and cutaneous leishmaniasis. Active against metronidazole-resistant and -susceptible strains of Trichomonas vaginalis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
850337P
Miltefosine ≥98% (perchloric acid titration)
Sigma-Aldrich
M5571
Miltefosine
MAPCHO™-16 n-hexadecylphosphocholine, powder
Avanti
850337P
MAPCHO™-16
description
≥98% (perchloric acid titration)
description
n-hexadecylphosphocholine, powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
>99% (TLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Miltefosine
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)